GF55968216
Invar® - controlled expansion alloy
rod, Fe 64%/Ni 36%, 6.0 mm diameter, length 100 mm
Sinonimo/i:
FE027909
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 559-682-16
Lunghezza
100 mm
Diametro
6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Invar is a registered trademark of Aperam Alloys Imphy
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)