GF55735027
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 10m length, 0.125mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
CU045845
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Stato
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 557-350-27
Spessore isolante
0.01 mm
Lungh. filo × diam.
10 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55735027-1EA | 4061825465104 |