GF55233367
Titanium alloy beta 3, Ti77.5Mo12Zr6Sn4.5
foil, 25 x 25mm, 0.42mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
TI050400
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
annealed (precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 552-333-67
Misura × spessore
25 mm × 25 mm × 0.42 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55233367-10EA | 4061829923617 |
GF55233367-1EA | 4061825464749 |
GF55233367-20EA | 4061829973933 |
GF55233367-2EA | 4061829953874 |
GF55233367-5EA | 4061831004502 |