GF55123602
Aluminum/Magnesium/Silicon
rod, Al 98.8%/Mg 0.7%/Si 0.5%, 4.76 mm diameter, length 200 mm, temper soft
Sinonimo/i:
AL077950
About This Item
Codice UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 551-236-02
Lunghezza
200 mm
Diametro
4.76 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF55123602-1EA | 4061821138521 |
GF55123602-5EA | 4061821138545 |
GF55123602-10EA | 4061821138514 |
GF55123602-2EA | 4061821138538 |