Documenti fondamentali
GF54943184
Lead
powder, max. particle size 150 micron, weight 100 g, purity 99.5%
Sinonimo/i:
PB006025
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141723
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99.5%
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 549-431-84
Resistività
20.65 μΩ-cm
Peso
100 g
Dimens. max. particelle
150 μm
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)