GF54847255
Niobium
powder, max. particle size 74 micron, weight 50 g, purity 99.85%
Sinonimo/i:
NB006022, Columbium
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.85%
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 548-472-55
Resistività
13-16 μΩ-cm, 20°C
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
74 μm
P. eboll.
4742 °C (lit.)
Punto di fusione
2468 °C (lit.)
Densità
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Nb]
InChI
1S/Nb
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)