Documenti fondamentali
GF54492183
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Sinonimo/i:
FP303200
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Stato
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 544-921-83
Misura
150 × 150 mm
Spessore
5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)