GF54455351
Aluminum alloy 5056
wire, Al 94.65%/Mg 5%/Mn 0.35%, 0.05 mm diameter, length 5 m, temper hard
Sinonimo/i:
AJ065120
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 544-553-51
Lunghezza
5 m
Diametro
0.05 mm