GF54180794
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
200mm rod, 19.0mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
FE257930
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 541-807-94
L × diam.
200 mm × 19.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)