GF53606875
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 150 x 150mm, 0.025mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
CU020220
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Descrizione
light tight (lt)
Stato
foil (hard
hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 536-068-75
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)