GF52782352
Iron-Chromium-Molybdenum alloy, Fe81Cr16Mo3
powder, 150micron max. particle size, atomized, 200g, 30micron
Sinonimo/i:
FK256011
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
powder (atomized)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 527-823-52
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF52782352-1EA | 4061825476193 |