GF52371941
Zirconium
wire reel, 5m, diameter 0.5mm, as drawn, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR005135
About This Item
Saggio
99.2%
Stato
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 523-719-41
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
5 m × 0.5 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)