GF52150801
Platinum
foil, 0.5m coil, thickness 0.029mm, coil width .34mm, annealed, 99.99%
Sinonimo/i:
Platinum, PT000242
About This Item
Saggio
99.99%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 521-508-01
Resistività
10.6 μΩ-cm, 20°C
Lungh. × spess. × largh.
0.5 m × 0.029 mm × 0.34 mm
P. ebollizione
3827 °C (lit.)
Punto di fusione
1772 °C (lit.)
Densità
21.45 g/cm3 (lit.)
Stringa SMILE
[Pt]
InChI
1S/Pt
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)