GF52037029
Stainless Steel - AISI 316L alloy, FeCr18Ni10Mo3
1000mm rod, 25.4mm diameter
Sinonimo/i:
FF217930
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 520-370-29
L × diam.
1000 mm × 25.4 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)