Documenti fondamentali
GF52017869
Polyethylene - Carbon Filled
(PE), film, thickness 0.08 mm, L 1 m, condition conductive polymer
Sinonimo/i:
ET331080
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 520-178-69
Lunghezza
1 m
Spessore
0.08 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)