Documenti fondamentali
GF51869122
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
insulated wire, 20m length, 0.125mm conductor diameter, 0.008mm insulation thickness, polyimide insulation
Sinonimo/i:
NI105845
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Descrizione
polyimide insulation
thermocouple wire
Forma fisica
wire (insulated)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 518-691-22
Spessore isolante
0.008 mm
Lungh. filo × diam.
20 m × 0.125 mm , conductor diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Applicazioni
may be used as one component of a thermocouple
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)