Documenti fondamentali
GF51727462
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
10m wire, 0.125mm diameter, annealed
Sinonimo/i:
W 025120
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 517-274-62
L × diam.
10 m × 0.125 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)