Documenti fondamentali
GF51587770
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), film, thickness 0.3 mm, size 250 × 250 mm
Sinonimo/i:
FP321300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
film
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 515-877-70
Misura
250 × 250 mm
Spessore
0.3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)