Documenti fondamentali
GF51289993
Magnesium oxide
powder, max. particle size 1000 micron, weight 200 g
Sinonimo/i:
MG506010
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 512-899-93
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
1000 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4