GF50351633
T1 - thermocouple alloy, Ni90Cr10
rod, 100mm x 6mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
NI097920
About This Item
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 503-516-33
L × diam.
100 mm × 6.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)