GF50047501
Lead
foil, 50x50mm, thickness 1.5mm, as rolled, 99.99+%
Sinonimo/i:
Lead, PB000420
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.99%
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 500-475-01
Resistività
20.65 μΩ-cm
Misura × spessore
50 x 50 mm × 1.5 mm
P. eboll.
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List