Documenti fondamentali
GF49807480
Zinc
rod, 2.0 mm diameter, length 100 mm, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
ZN007902
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
≥99.99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 498-074-80
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
100 mm
Diametro
2.0 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)