GF49707669
Iron/nickel
sheet, Fe 52%/Ni 48%, thickness 7.0 mm, size 108 × 108 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
FF013100
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
sheet
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 497-076-69
Misura
108 × 108 mm
Spessore
7.0 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)