Documenti fondamentali
GF49244812
Polyphthalamide 50% Glass Fiber Filled
(PPA), granule, 3 mm nominal granule size, weight 100 g, natural
Sinonimo/i:
PH366300
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
granular
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 492-448-12
Peso
100 g
Colore
natural
Dimensione nominale granuli
3 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)