GF49060885
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 150 x 150mm, 0.3mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE280350
About This Item
Forma fisica
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 490-608-85
Misura × spessore
150 mm × 150 mm × 0.3 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)