GF48929967
Gold-palladium alloy, Au75Pd25
foil, 50 x 50mm, 0.2mm thickness, as rolled
Sinonimo/i:
AU010300
About This Item
Forma fisica
foil (temper - as rolled)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 489-299-67
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.2 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)