GF48517050
Nickel aluminide
powder, max. particle size 150 micron, weight 200 g, 45 μm mean particle size
Sinonimo/i:
NI706011
About This Item
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 485-170-50
Peso
200 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Dimens. media particelle
45 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)