GF48392253
Zirconium
foil, light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR000120
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 483-922-53
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.005 mm
P. ebollizione
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48392253-2EA | 4061829519209 |
GF48392253-1EA | 4061825409436 |
GF48392253-5EA | 4061829569235 |