GF48386065
Iron
lump, 4 mm max. lump size, weight 100 g, high purity 99.99+%
Sinonimo/i:
FE006102
About This Item
Formula condensata:
Fe
Numero CAS:
Peso molecolare:
55.85
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141721
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.99%
Stato
lumps
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 483-860-65
Resistività
9.71 μΩ-cm
Peso
100 g
Dimensione max. pezzetti
4 mm
P. ebollizione
2750 °C (lit.)
Punto di fusione
1535 °C (lit.)
Densità
7.86 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Fe]
InChI
1S/Fe
XEEYBQQBJWHFJM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF48386065-1EA | 4061821129901 |