Documenti fondamentali
GF47916401
Alumina/Silica
fiber, Al2O3 80%/SiO2 20%, tex number 205, length 5 m, filament diameter 0.01mm
Sinonimo/i:
AJ615720
About This Item
Codice UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Stato
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 479-164-01
Lunghezza
5 m
Diametro
0.01 mm , filament diameter
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)