GF47333718
Zirconium
rod, 1000mm, diameter 1.5mm, 99.2%
Sinonimo/i:
Zirconium, ZR007905
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.2%
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 473-337-18
Resistività
40 μΩ-cm, 20°C
L × diam.
1000 mm × 1.5 mm
P. eboll.
4377 °C (lit.)
Punto di fusione
1852 °C (lit.)
Densità
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zr]
InChI
1S/Zr
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N