GF47034884
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 6mm disks, 0.05mm thickness, half hard
Sinonimo/i:
CU020240
About This Item
Codice UNSPSC:
30102010
NACRES:
NA.23
Stato
foil (disks - half hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 470-348-84
Misura × spessore
6 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF47034884-50EA | 4061831025385 |
GF47034884-10EA | 4061829930523 |
GF47034884-20EA | 4061829983826 |