GF46872401
Bismuth
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.001mm, permanent polyester support, 99.97%
Sinonimo/i:
Bismuth, BI000020
About This Item
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.97%
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 468-724-01
Resistività
129 μΩ-cm, 20°C
Misura × spessore
25 x 25 mm × 0.001 mm
P. ebollizione
1560 °C (lit.)
Punto di fusione
271 °C (lit.)
Densità
9.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Bi]
InChI
1S/Bi
JCXGWMGPZLAOME-UHFFFAOYSA-N
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)