Key Documents
GF46020596
Palladium/Chromium
foil, Pd 94%/Cr 6%, thickness 0.5 mm, size 15 × 15 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
PJ010300
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 460-205-96
Misura
15 × 15 mm
Spessore
0.5 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)