GF45739345
Stainless Steel - 15-7PH alloy, FeCr15Ni7Mo2.25
foil, 8mm disks, 0.05mm thickness, annealed, precipitation hardenable
Sinonimo/i:
FE290300
About This Item
Descrizione
precipitation hardenable
Forma fisica
annealed
foil (disks)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 457-393-45
Misura × spessore
8 mm × 0.05 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)