GF45599754
Lead-tin alloy, Pb75Sn25
100m wire, 0.9mm diameter, as drawn
Sinonimo/i:
PB035138
About This Item
Forma fisica
wire
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 455-997-54
L × diam.
100 m × 0.9 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)