Documenti fondamentali
GF45554799
Lithium
rod, 12.7 mm diameter, length 165 mm, purity 99%
Sinonimo/i:
LI007915
About This Item
Formula condensata:
Li
Numero CAS:
Peso molecolare:
6.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141803
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Saggio
99%
Stato
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 455-547-99
Resistività
9.446 μΩ-cm, 20°C
Lunghezza
165 mm
Diametro
12.7 mm
P. ebollizione
1342 °C (lit.)
Punto di fusione
180 °C (lit.)
Densità
0.534 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Li]
InChI
1S/Li
WHXSMMKQMYFTQS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Lithium ribbon, thickness × W 0.75 mm × 45 mm, 99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
265993
Lithium
Lithium granular, 4-10 mesh particle size, high sodium, 99% (metals basis)
Sigma-Aldrich
444456
Lithium
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF45554799-1EA4061821014528
GF45554799-2EA4061821014535
GF45554799-3EA4061821014542
GF45554799-4EA4061821014559
GF45554799-5EA4061821014566