GF45325717
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
100mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
AD057150
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 453-257-17
Lunghezza
100 mm
D.E. × D.I. × spess.
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)