GF44680596
Polyimide
(PI), tube, outside diameter 1.05mm, L 1000 mm, wall thickness 0.025 mm
Sinonimo/i:
IM307100
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 446-805-96
Lunghezza
1000 mm
Spessore delle pareti
0.025 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF44680596-5EA | 4061825056937 |
GF44680596-1EA | 4061825056913 |
GF44680596-2EA | 4061825056920 |