Documenti fondamentali
GF44075875
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
100mm tube, 0.6mm outside diameter, 0.1mm wall thickness, 0.4mm inside diameter, as drawn
Sinonimo/i:
FE047100
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 440-758-75
Lunghezza
100 mm
D.E. × D.I. × spess.
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)