Key Documents
GF44001100
Fecralloy® - iron/chromium
rod, Fe 72.8%/Cr 22%/Al 5%/Y 0.1%/Zr 0.1%, 67 mm diameter, length 50 mm, condition hot rolled (black)
Sinonimo/i:
FE087975
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 440-011-00
Lunghezza
50 mm
Diametro
67 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Fecralloy is a registered trademark of SANDVIK INTELLECTUAL PROPERTY AB
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)