Key Documents
GF43430969
Constantan- resistance alloy
rod, Cu 55%/Ni 45%, 10 mm diameter, length 1000 mm, temper annealed
Sinonimo/i:
CU047925
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
rod
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 434-309-69
Lunghezza
1000 mm
Diametro
10 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)