GF43196722
Stainless Steel - AISI 321 alloy, FeCr18Ni9Ti
foil, 50 x 50mm, 0.025mm thickness, hard, light tight (lt)
Sinonimo/i:
FE210244
About This Item
Descrizione
light tight (lt)
Forma fisica
foil (hard
hard)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 431-967-22
Misura × spessore
50 mm × 50 mm × 0.025 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)