Key Documents
GF43160138
Polyaramid
(polyparaphenylene terephthalamide), fiber, tex number 790, L 10 m, filament diameter 0.012mm
Sinonimo/i:
AR305779
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fibers
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 431-601-38
Lunghezza
10 m
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)