Key Documents
GF42960001
Vanadium-chromium alloy, V75Cr25
powder, 150micron max. particle size, alloy pre-cursor, 50g
Sinonimo/i:
V 026010
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Forma fisica
powder
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 429-600-01
Peso
50 g
Dimens. max. particelle
150 μm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)