GF42328986
Monel® alloy 400, Ni65Cu33Fe2
200mm tube, 7.1mm outside diameter, 0.27mm wall thickness, 6.56mm inside diameter, hard
Sinonimo/i:
NI117620
About This Item
Codice UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Stato
tubes
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 423-289-86
Lunghezza
200 mm
D.E. × D.I. × spess. parete
7.1 mm × 6.5 mm × 0.27 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Note legali
Monel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF42328986-10EA | 4061829929602 |
GF42328986-1EA | 4061825463315 |
GF42328986-2EA | 4061829952051 |
GF42328986-5EA | 4061831002621 |