GF41744145
Tantalum/Tungsten
foil, Ta 90%/W 10%, thickness 1.0 mm, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Sinonimo/i:
TA030500
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Stato
foil
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 417-441-45
Misura
50 × 50 mm
Spessore
1.0 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41744145-1EA | 4061821137340 |
GF41744145-2EA | 4061821137357 |