GF41284953
Carbon
foil, 25x25mm, thickness 0.5mm, pyrolytic graphite, 99.99%
Sinonimo/i:
Activated charcoal, C 000735, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99.99%
Stato
foil
Temp. autoaccensione
842 °F
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 412-849-53
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Misura × spessore
25 × 25 mm × 0.5 mm
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)