GF41015113
T2 - thermocouple alloy, Ni95(Al+Mn+Si)5
foil, 0.1m coil, 100mm coil width, 0.50mm thickness, annealed
Sinonimo/i:
NI100280
About This Item
Codice UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Prodotti consigliati
Stato
annealed
foil (coil)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 410-151-13
Lungh. × largh. × spess.
0.1 m × 100 mm × 0.50 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF41015113-1EA | 4061825449395 |