Documenti fondamentali
GF40914581
Polyethylene - U.H.M.W.
(UHMW PE), fabric, weight.m-2-88g, size 150 × 150 mm, warp yarn 24tex
Sinonimo/i:
ET303510
About This Item
Codice UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Forma fisica
fabric
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 409-145-81
Misura
150 × 150 mm
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)